N-Boc-4-oxo-L-proline 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-4-oxo-Pro-OH, (S)-1-Boc-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (S)-4-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-L-proline
449280010 449280050
ACRO449280010EA 128 EUR
ACRO449280010 ACRO449280050
N-Boc-4-oxo-L-proline 98%
N-Boc-4-oxo-L-proline
Formula: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,23 g/mol
Pto. de fusión: 155…163 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860669
Núm. CAS: 84348-37-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 163 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, acetone)