2,6-Dibromonaftaleno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
449340010
449340050
449340250
ACRO449340010EA
65.7
EUR
ACRO449340010
ACRO449340050
ACRO449340250
2,6-Dibromonaftaleno 99%
2,6-Dibromonaftaleno
Formula:
C₁₀H₆Br₂ Pto. de fusión: 162…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01026462 Núm. CAS: 13720-06-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 162 to 167 °C |
GC | ≥98.5 % |