4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Cloro-2-hidroxifenil)etan-1-ona
449360100 449360500
ACRO449360100EA 132 EUR
ACRO449360100 ACRO449360500
4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona 97%
4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Pto. de fusión: 27…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238557
Núm. CAS: 6921-66-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥96.0 %