4-Bromo-2-furaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
449440010 449440050
ACRO449440010EA 116 EUR
ACRO449440010 ACRO449440050
4-Bromo-2-furaldehído 97%
4-Bromo-2-furaldehído
Formula: C₅H₃BrO₂
Pto. de fusión: 53…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671504
Núm. CAS: 21921-76-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %