(S)-(-)-Óxido de estireno 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-Styrene oxide
449450050 449450250
ACRO449450050EA 151 EUR
ACRO449450050 ACRO449450250
(S)-(-)-Óxido de estireno 94%
(S)-(-)-Óxido de estireno
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 192…194 °C
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 1,051 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064310
Núm. CAS: 20780-54-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥92 %
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (neat)