Prednisolona 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

449470010 449470050 449470250
ACRO449470010EA 51.3 EUR
ACRO449470010 ACRO449470050 ACRO449470250
Prednisolona 99%
Prednisolona
Formula: C₂₁H₂₈O₅
Pto. Ebullición: 571 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Densidad: 1,212 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003649
Núm. CAS: 50-24-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR