Cytidine-5'-monophosphate (from yeast) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5'-Cytidylic Acid, 5'-CMP, ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate
449490010 449490050
ACRO449490010EA 89.7 EUR
ACRO449490010 ACRO449490050
Cytidine-5'-monophosphate (from yeast) 97%
Cytidine-5'-monophosphate
Formula: C₉H₁₄N₃O₈P
MW: 323,20 g/mol
Pto. de fusión: 222 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006544
Núm. CAS: 63-37-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %