5-Acetylvaleric acid 90+%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Oxoheptanoic acid
449530050 449530250 449531000
ACRO449530050EA 54.7 EUR
ACRO449530050 ACRO449530250 ACRO449531000
5-Acetylvaleric acid 90+%, grado técnico
5-Acetylvaleric acid
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 138…140 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051479
Núm. CAS: 3128-07-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %