Doxylamine succinate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
449540050 449540500
ACRO449540050EA 114 EUR
ACRO449540050 ACRO449540500
Doxylamine succinate 98%
Doxylamine succinate
Formula: C₂₁H₂₈N₂O₅
Pto. de fusión: 103…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056168
Núm. CAS: 562-10-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %