Atenolol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenyl]acetamide
449550010 449550050 449550250
ACRO449550010EA 74.6 EUR
ACRO449550010 ACRO449550050 ACRO449550250
Atenolol 98%
Atenolol
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₃
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057645
Núm. CAS: 29122-68-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %