2-Quinolinacarbonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
449580010 449580050
ACRO449580010EA 67.1 EUR
ACRO449580010 ACRO449580050
2-Quinolinacarbonitrilo 97%
2-Quinolinacarbonitrilo
Formula: C₁₀H₆N₂
Pto. Ebullición: 324 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134341
Núm. CAS: 1436-43-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥96.0 %