5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
449600050
449600250
ACRO449600050EA
53.9
EUR
ACRO449600050
ACRO449600250
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula:
C₁₀H₁₁N₃ Pto. Ebullición: 333 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 113…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020727 Núm. CAS: 1131-18-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 117 °C |
HPLC | ≥96.0 % |