Ciprofloxacin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
449620050 449620250
ACRO449620050EA 38.6 EUR
ACRO449620050 ACRO449620250
Ciprofloxacin 98%
Ciprofloxacin
Formula: C₁₇H₁₈FN₃O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00185755
Núm. CAS: 85721-33-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %