Potasio fluoruro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
449651000 449655000
ACRO449651000EA 39.5 EUR
ACRO449651000 ACRO449655000
Potasio fluoruro ACS
Potasio fluoruro
Formula: KF
MW: 58.1 g/mol
Pto. Ebullición: 1505
Pto. de fusión: 860
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011398
Núm. CAS: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,07714
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Potassium fluosilicate ≤0.1 % (K2SiF6)
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g