[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
450330010 450330100
ACRO450330010EA 43.9 EUR
ACRO450330010 ACRO450330100
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂S
MW: 287.17 g/mol
Pto. de fusión: 109…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631918
Núm. CAS: 20443-74-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥96 % as diethylsulfonamide