4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
450360010 450360050
ACRO450360010EA 181 EUR
ACRO450360010 ACRO450360050
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631911
Núm. CAS: 80565-30-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %