Sodio hidróxido 98%, escamas, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
450580025 450580100 450580250
ACRO450580025EA 62.9 EUR
ACRO450580025 ACRO450580100 ACRO450580250
Sodio hidróxido 98%, escamas, puro
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1390 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 318 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥97.5 %