Sodio tiosulfato, anhidro 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
450620010 450620050 450622500
ACRO450620010EA 51.6 EUR
ACRO450620010 ACRO450620050 ACRO450622500
Sodio tiosulfato, anhidro 99% para análisis
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C)
pH 6.0 to 8.4 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfide (S) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)