Calcio estearato (6,4 - 7,4% Ca), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
449720010
449720050
ACRO449720010EA
68.9
EUR
ACRO449720010
ACRO449720050
Calcio estearato (6,4 - 7,4% Ca), en polvo
Calcio estearato
Formula:
C₃₆H₇₀CaO₄ Pto. de fusión: 145…160 °C Densidad: 1,065 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036390 Núm. CAS: 1592-23-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | 6.4 to 7.5 % (Ca) |
Loss on drying | ≤6 % (105°C, 3 hrs) |
Ash | 9 % to 10.5 % |