4-Phenyl-1-butyne 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

449770050 449770250
ACRO449770050EA 123 EUR
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butyne 97%
4-Phenyl-1-butyne
Formula: C₁₀H₁₀
Pto. Ebullición: 190 °C
Densidad: 0,926 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041667
Núm. CAS: 16520-62-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR