4,5-Difluoro-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Difluoro-1,2-fenilendiamina, 4,5-Difluorobenceno-1,2-diamina
449810010 449810050 449810250
ACRO449810010EA 61.7 EUR
ACRO449810010 ACRO449810050 ACRO449810250
4,5-Difluoro-o-fenilendiamina 97%
4,5-Difluoro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₆F₂N₂
Pto. de fusión: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061131
Núm. CAS: 76179-40-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to red-brown Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %