2-Fluoro-5-formilpiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
449850010 449850050 449850250
ACRO449850010EA 62.1 EUR
ACRO449850010 ACRO449850050 ACRO449850250
2-Fluoro-5-formilpiridina 95%
2-Fluoro-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064049
Núm. CAS: 677728-92-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %