Ácido 3-hidroxi-4-quinolinacarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
449930010 449930050
ACRO449930010EA 151 EUR
ACRO449930010 ACRO449930050
Ácido 3-hidroxi-4-quinolinacarboxílico 97%
Ácido 3-hidroxi-4-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01536959
Núm. CAS: 118-13-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %