Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 145,000-180,000 88%, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
450150010 450150250 450155000
ACRO450150010EA 264 EUR
ACRO450150010 ACRO450150250 ACRO450155000
Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 145,000-180,000 88%, hydrolysed
Alcohol polivinílico
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Pto. de fusión: 230…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Granular solid
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 45 to 55 cP (4 % in water at 20°C)
Degree of hydrolysis 87 to 89 mol %
Ash ≤5 % (Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Total volatile ≤5 % (including water)