Vanadio (V) óxido 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
450160010 450160250 450162500
ACRO450160010EA 289 EUR
ACRO450160010 ACRO450160250 ACRO450162500
Vanadio (V) óxido 99+%
Vanadio (V) óxido
Formula: O₅V₂
Pto. Ebullición: 1750 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 690 °C
Densidad: 3,35 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011457
Núm. CAS: 1314-62-1
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark yellow Powder
Assay ≥99.0 %
Particle size ≤1.2 mm
Chromium (Cr) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %