Hidrogenotartrato de colina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Choline acid tartrate, CBT, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
450221000 450225000
ACRO450221000EA 61 EUR
ACRO450221000 ACRO450225000
Hidrogenotartrato de colina 97%
Hidrogenotartrato de colina
Formula: C₉H₁₉NO₇
MW: 253.25 g/mol
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036332
Núm. CAS: 87-67-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %