4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) (Mezcla de isómeros) 99% (mixture of isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bis(4-amino-3-methylcyclohexyl)methane, 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine), 4,4'-Methylenebis(1-amino-2-methylcyclohexane), 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldicyclohexylmethane
450240010 450242500
ACRO450240010EA 308 EUR
ACRO450240010 ACRO450242500
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) (Mezcla de isómeros) 99% (mixture of isomers)
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers)
Formula: C₁₅H₃₀N₂
MW: 238.42 g/mol
Pto. Ebullición: 93…100 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.94 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075535
Núm. CAS: 6864-37-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %