Ácido meta-fosfórico estabilizado ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
450250025 450251000 450255000
ACRO450250025EA 856 EUR
ACRO450250025 ACRO450251000 ACRO450255000
Ácido meta-fosfórico estabilizado ACS
Ácido meta-fosfórico
Formula: (HPO₃)n
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011351
Núm. CAS: 37267-86-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Stabilizer 57.0 to 63.0 % NaPO3
Titration with NaOH 33.5 to 36.5 % (HPO3)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance ≤0.02 % (as H3PO3)