(±)-1-(1-Naftil)etilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-1-(1-Aminoetil)naftaleno
450570050 450571000
ACRO450570050EA 59.2 EUR
ACRO450570050 ACRO450571000
(±)-1-(1-Naftil)etilamina 98%
(±)-1-(1-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 156 °C (15 mmHg)
Densidad: 1.063 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004014
Núm. CAS: 42882-31-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %