Bromuro de calcio hidrato, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
450630025
450632500
ACRO450630025EA
359
EUR
ACRO450630025
ACRO450632500
Bromuro de calcio hidrato, extra puro
Bromuro de calcio hidrato
Formula:
Br₂Ca·H₂O MW: 217.9 g/mol Pto. de fusión: 730 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149608 Núm. CAS: 71626-99-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥82 % (CaBr2) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy |
Acidity/alkalinity | Passes test |