Potasio hidrogenocarbonato, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio bicarbonato
450640010 450640050 450640250
ACRO450640010EA 52.3 EUR
ACRO450640010 ACRO450640050 ACRO450640250
Potasio hidrogenocarbonato, extra_pure
Potasio hidrogenocarbonato
Formula: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. de fusión: 292 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
Índice Merck: 13,07691
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %