Bromuro de amonio 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio bromuro
450650010 450650025 450650100
ACRO450650010EA 57.4 EUR
ACRO450650010 ACRO450650025 ACRO450650100
Bromuro de amonio 98%, extra puro
Bromuro de amonio
Formula: H₄BrN
MW: 97.94 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 452 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011419
Núm. CAS: 12124-97-9
Índice Merck: 13,00505
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)