tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodio fosfato trisódico dodecahidrato
450660010 450660050 450660250
ACRO450660010EA 39.8 EUR
ACRO450660010 ACRO450660050 ACRO450660250
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato, extra_pure
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Pto. de fusión: 75 °C
Densidad: 1.62 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
Índice Merck: 13,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl ≥97.5 %
Free alkali (NaOH) ≤3.5 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)