Calcio carbonato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbonato de calcio
450680010 450680050 450680250
ACRO450680010EA 28.8 EUR
ACRO450680010 ACRO450680050 ACRO450680250
Calcio carbonato 99%, extra puro
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Pto. de fusión: 825 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 200°C)
Insoluble matter ≤0.2 % (in dilute acetic acid)