2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica hidrato 90+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-(3,5-Dicloro-4-óxociclohexa-2,5-dienilidenamino)fenóxido de sodio hidrato
450700050 450700250 450701000
ACRO450700050EA 62.3 EUR
ACRO450700050 ACRO450700250 ACRO450701000
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica hidrato 90+%
2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica hidrato
Formula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
MW: 290.08 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150014
Núm. CAS: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥90.0 % (On dry substance)