Cloruro de hidrógeno 4->6 N in 2-propanol, technical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
450720010 450720025
ACRO450720010EA 58 EUR
ACRO450720010 ACRO450720025
Cloruro de hidrógeno 4->6 N in 2-propanol, technical
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 0.909 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤5 %
Strength 4 to 6 N