D(+)-Glucosa monohidrato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
450740010 450740050 450740250
ACRO450740010EA 41.8 EUR
ACRO450740010 ACRO450740050 ACRO450740250
D(+)-Glucosa monohidrato 99+%, extra puro
D(+)-Glucosa monohidrato
Formula: C₆H₁₂O₆·H₂O
Pto. de fusión: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149450
Núm. CAS: 14431-43-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 10 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %