2-Amino-4-clorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
450750100 450750500
ACRO450750100EA 62.2 EUR
ACRO450750100 ACRO450750500
2-Amino-4-clorobenzonitrilo 99%
2-Amino-4-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅ClN₂
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035927
Núm. CAS: 38487-86-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %