2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl Maltol, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one
450800250 450801000
ACRO450800250EA 34.2 EUR
ACRO450800250 ACRO450801000
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 289…290 °C
Pto. de fusión: 89…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059795
Núm. CAS: 4940-11-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 94 °C
HPLC ≥97.5 %