Kanamicina sulfato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
450810100 450810500 450811000
ACRO450810100EA 259 EUR
ACRO450810100 ACRO450810500 ACRO450811000
Kanamicina sulfato
Kanamicin sulfato
Formula: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582.6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070253
Núm. CAS: 25389-94-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥760 µg/mg (on dried basis)
Loss on drying ≤4.0 %
Solubility Clear colorless
TLC Complies
Residue after ignition ≤1.0 %
pH 6.5 to 8.5 (1 % in water)