3,5-Diiodosalicilaldehído 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
450860050 450860250
ACRO450860050EA 57.4 EUR
ACRO450860050 ACRO450860250
3,5-Diiodosalicilaldehído 97%
3,5-Diiodosalicilaldehído
Formula: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003321
Núm. CAS: 2631-77-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
GC ≥96.0 %