3-Metilestireno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
450870010 450870050
ACRO450870010EA 32 EUR
ACRO450870010 ACRO450870050
3-Metilestireno 95%
3-Metilestireno
Formula: C₉H₁₀
Pto. Ebullición: 170…171 °C
Pto. de fusión: 82…81 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008617
Núm. CAS: 100-80-1
UN: 2618
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol