Ácido (4-iodofenil)acético 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
450900010 450900050
ACRO450900010EA 59.8 EUR
ACRO450900010 ACRO450900050
Ácido (4-iodofenil)acético 97%
Ácido (4-iodofenil)acético
Formula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Pto. de fusión: 140…141,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082985
Núm. CAS: 1798-06-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %