Hexafluorofosfato de difeniliodonio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
450910050 450910250 450911000
ACRO450910050EA 57.6 EUR
ACRO450910050 ACRO450910250 ACRO450911000
Hexafluorofosfato de difeniliodonio 97%
Hexafluorofosfato de difeniliodonio
Formula: C₁₂H₁₀F₆IP
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061398
Núm. CAS: 58109-40-3
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %