Ciclopentanocarboxilato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
450920050 450920250
ACRO450920050EA 87.2 EUR
ACRO450920050 ACRO450920250
Ciclopentanocarboxilato de metilo 97%
Ciclopentanocarboxilato de metilo
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019290
Núm. CAS: 4630-80-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %