6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
450940010
450940050
ACRO450940010EA
147
EUR
ACRO450940010
ACRO450940050
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formula:
C₈H₄N₂OS Pto. de fusión: 212…215 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00296905 Núm. CAS: 939-69-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |