3,4-Dimethylthiophene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
450950010 450950050
ACRO450950010EA 147 EUR
ACRO450950010 ACRO450950050
3,4-Dimethylthiophene 97%
3,4-Dimethylthiophene
Formula: C₆H₈S
Pto. Ebullición: 144 °C (760 mmHg)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764731
Núm. CAS: 632-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow (may darken on storage) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %