Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
450980010
450980050
ACRO450980010EA
108
EUR
ACRO450980010
ACRO450980050
Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico 98%
Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol Pto. de fusión: 215…217 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684600 Núm. CAS: 24242-20-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)