Sodio hidróxido, micropearls, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
451130050 451130250
ACRO451130050EA 59.7 EUR
ACRO451130050 ACRO451130250
Sodio hidróxido, micropearls, extra puro
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1390 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 318 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Pearls
Particle size 20 to 40 mesh
Titration with HCl ≤2.5 % (Na2CO3)