2-Bromo-5-nitrotiofeno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
451150010
451150050
451150250
ACRO451150010EA
39.7
EUR
ACRO451150010
ACRO451150050
ACRO451150250
2-Bromo-5-nitrotiofeno 97%
2-Bromo-5-nitrotiofeno
Formula:
C₄H₂BrNO₂S MW: 208,04 g/mol Pto. Ebullición: 235…237 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 44…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022493 Núm. CAS: 13195-50-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to tan Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 45 °C |
GC | ≥96.0 % |